Deaza dGTP
Fournisseur: Cytiva
27-2090-02
27-2090-02EA 330 EUR InStock
27-2090-02
Deaza dGTP
Réactifs pour acides nucléiques Nucléotides
Band compressions are ambiguous band patterns on sequencing gels caused by stable intra-strand secondary structures that are not fully denatured during electrophoresis. Their occurrence can be reduced by substituting nucleotide analogues in the sequencing mixes. 7-Deaza dGTP (c⁷dGTP) can be used to resolve G-band compressions.
  • For reducing “band compressions” in sequencing gels
  • Supplied as a 5 mM solution
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité