DNA (Deoxyribonucleic acid) (des testicules de saumon), sonicé (ultra-son)
Fournisseur: Cytiva
27-4565-01
27-4565-01EA 508 EUR InStock
27-4565-01
DNA (Deoxyribonucleic acid) (des testicules de saumon), sonicé (ultra-son)
ADN (Acide déoxyribonucléique)
Genomic DNA sheared by sonication for use in hybridization experiments
  • Fragmented DNA with a size range from 200-6000 nucleotides
  • Purified by phenol extraction and freeze dried
  • Tested for absence of nuclease
  • Suitable for blocking non-specific binding sites in hybridization experiments to reduce background
Sonicated DNA from salmon testes.
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00130922
Numéro CAS: 9007-49-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité