Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

DNA (Deoxyribonucleic acid) (de thymus de veau), activé

Fournisseur: Cytiva

27-4575-01
27-4575-01EA 359 EUR InStock
27-4575-01
DNA (Deoxyribonucleic acid) (de thymus de veau), activé
ADN (Acide déoxyribonucléique)
Activated calf thymus DNA at 25 A₂₆₀ units/ml (treated briefly with DNase I) for preparing substrate used in the study of DNA polymerases.

  • Nonmethylated λ DNA (at a concentration of 500 µg/ml) for preparation of molecular weight markers
  • High-quality DNAs from viral and eukaryotic sources used for preparation of assay reagents

Methylated DNA and nonmethylated DNA (at a concentration of 500 µg/ml) for determining methylation sensitivity of restriction enzymes.


Numéro MDL: MFCD00130922
Numéro CAS: 9007-49-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité