Polyribonucleotide poly(I)·poly(C)
Fournisseur: Cytiva
27-4732-01
27-4732-01EA 2512 EUR InStock
27-4732-01
Polyribonucleotide poly(I)·poly(C)
Suppléments et additifs pour culture cellulaire
The double-stranded polyribonucleotide poly(I)·poly(C) induces interferon in rabbit cells, and there has been interest in its effectiveness for inducing human interferon in vitro.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité