Colonnes illustra™ MicroSpin™ S-300 HR
Fournisseur: Cytiva
27-5130-01
27-5130-01EA 298 EUR InStock
27-5130-01
Colonnes illustra™ MicroSpin™ S-300 HR
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
illustra™ MicroSpin™ S-300 HR columns designed for rapid purification of PCR products (>100 bp) from unincorporated primers (<20-mers) and nucleotides using spin-column chromatography.
  • Accommodates 25 to 50 μl for post-PCR clean-up prior to sequencing
  • Useful for purification of alkaline-denatured plasmid DNA prior to sequencing
  • Prepacked for convenience with Sephacryl™ S-300 HR pre-equilibrated in TE buffer
  • Ready to use, requiring less than 4 minutes from sample application to collection of purified product
  • Tested in nickase, single- and double-stranded exonuclease and RNase assays
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité