Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Potassium hydrogénosulfate ≥98%, GPR RECTAPUR®

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger

27012.297EA 70.7 EUR InStock
27012.297
Potassium hydrogénosulfate ≥98%, GPR RECTAPUR®
Potassium hydrogénosulfate


Formule: KHSO₄
Point de fusion: 214 °C
Densité: 2.32 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011404
Numéro CAS: 7646-93-7
EINECS: 231-594-1
ONU: 2509
ADR: 8,II
Merck Index: 13,07695
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité