Huile minérale, blanc stabilisé USP, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
Stabilization: Stabilised with vitamin E 10-100 ppm
Management of Change (MOC) category = R
2705-01EA 59.86 EUR InStock
2705-01
Huile minérale, blanc stabilisé USP, J.T.Baker®
Huile minérale
Point d'ébullition: 260 °C
Densité: 0.85 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 135 °C (closed cup)
Numéro MDL: MFCD00131611
Numéro CAS: 8012-95-1
EINECS: 232-384-2
Merck Index: 13,07093
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
GMP Manufactured Product
Meets U.S.P Requirements
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging
Bulk Pharmaceutical Chemical Passes Test
USP - Acidity Passes Test
USP - Limit of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons Passes Test
USP - Limit of Sulfur Compounds Passes Test
USP - Identification A Passes Test
USP - Identification B Passes Test
USP - Specific Gravity at 25°/25°C 0.845 - 0.905
USP - Viscosity at 40 C, mm₂/s 34.5 - 150.0
USP - Readily Carbonizable Substances Passes Test
USP - Solid Paraffin Passes Test
Only Class 3 Solvents are likely to be present. Residual concentration of all Class 3 Solvents is <0.5%.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité