L(+)-Potassium hydrogénotartrate 99.5-100.5%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Potassium hydrogen L-tartrate, Potassium acid tartrate, Potassium (2R,3R)-3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, Potassium Bitartrate, (R,R)-(+)-Tartaric acid potassium salt, L(+)-Tartaric acid potassium salt
27058.238EA 152 EUR InStock
27058.238
L(+)-Potassium hydrogénotartrate 99.5-100.5%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
L(+)-Potassium hydrogénotartrate
Formule: KOOC(CHOH)₂COOH
MW: 188,18 g/mol
Point de fusion: 250 °C
Densité: 1.943 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00065392
Numéro CAS: 868-14-4
EINECS: 212-769-1
Merck Index: 13,07697
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=355f72f319f5589f12d60c6dfffecdec31cee083&vid=4a750ad5d4a91fd4c2885832ee80b7b64cdcc42a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (on anhydrous substance) 99.5 - 100.5 %
Insolubility in water Max. 50 ppm
Loss on drying (105°C) Max. 0.5 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
As (Arsenic) Max. 1 ppm
Ba (Barium) Max. 0.1 %
Ca (Calcium) Max. 0.02 %
Cu (Copper) Max. 25 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm
Zn (Zinc) Max. 25 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité