Potassium tellurite , TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
27074.154EA 529 EUR InStock
27074.154
Potassium tellurite , TECHNICAL
Potassium tellurite
Formule: K₂TeO₃
Point de fusion: 460…470 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011379
Numéro CAS: 7790-58-1
EINECS: 232-213-1
ONU: 3284
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,07850
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité