Adapters, receiver, with side socket, Quickfit®
Fournisseur: SciLabware
RA4/11
271-0012EA 66.4 EUR InStock
271-0012
Adapters, receiver, with side socket, Quickfit®
Composants de distillation Adaptateurs de distillation
PYREX®, Borosilicate glass.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With side socket inclined at an angle of 105°.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité