Tête de colonne avec robinet à vanne
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05170144
271-3215EA 1110 EUR InStock
271-3215
Tête de colonne avec robinet à vanne
Composants de distillation Têtes de distillation
DURAN®, borosilicate glass.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With PTFE valve for easy and accurate reflux adjustment, with thermometer connection NS 14/23 for thermometers with 55 mm built-in length.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité