Taps for aspirator bottles
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
02801904 02802906
271-9001EA 59.3 EUR InStock
271-9001 271-9002
Taps for aspirator bottles
Robinets et éviers Robinets
These drain taps are made of borosilicate glass and are used for aspirator bottles.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité