tri-Ammonium citrate 97-103%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
271534HEA 90.5 EUR InStock
271534H
tri-Ammonium citrate 97-103%, GPR RECTAPUR®
tri-Ammonium citrate
Formule: C₆H₁₇N₃O₇
Point de fusion: 185 °C
Densité: 1 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036406
Numéro CAS: 3458-72-8
EINECS: 222-394-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 97 - 103 %
Identification Passes test
pH (20°C; 5 %) 6.0 - 7.5
Ignition residue (SO4) Max. 0.05 %
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité