Pyridine, anhydre ≥99.7%, AnalaR NORMAPUR® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses, pour réactif de Karl Fischer
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
27198.298EA 105 EUR InStock
27198.298
Pyridine, anhydre ≥99.7%, AnalaR NORMAPUR® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses, pour réactif de Karl Fischer
Pyridine
Formule: C₅H₅N
Point d'ébullition: 115 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –44 °C
Densité: 0.983 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011732
Numéro CAS: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
ONU: 1282
ADR: 3,II
Merck Index: 13,08060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colourless liquid
Assay (GC) Min. 99.7 %
Acidity or alkalinity Max. 0.200 meq/g
Water Max. 0.0200 %
Evaporation residue Max. 0.0020 %
Reducing substances Max. 0.0005 %
Piperidine Max. 0.0100 %
2-Methylpyridine Max. 0.20 %
NH4 (Ammonium) Max. 0.0010 %
Cl (Chloride) Max. 0.0005 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.0005 %
Al (Aluminium) Max. 0.5 ppm
B (Boron) Max. 0.02 ppm
Ba (Barium) Max. 0.1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.01 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.01 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.05 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.1 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.01 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.01 ppm
Pb (Lead) Max. 0.01 ppm
Sn (Tin) Max. 0.1 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.05 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité