2,5-Dibromo-6-isopropyl-3-methyl-1,4-benzoquinone, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Attention
Synonyms: 2,5-Dibromo-3-methyl-6-isopropyl-p-benzoquinone, Dibromothymoquinone
271993-250MG
271993-250MGEA 154 EUR InStock
271993-250MG
2,5-Dibromo-6-isopropyl-3-methyl-1,4-benzoquinone, Sigma-Aldrich®
2,5-Dibromo-6-isopropyl-3-methyl-1,4-benzoquinone
2, 5-Dibromo-6-isopropyl-3-methyl-1, 4-benzoquinone has been used as a metabolic inhibitor of violaxanthin (V) cycle of Pelvetia canaliculata and is used as a photosynthetic electron transport chain (pETC) inhibitor.
Formule: CHBr₂O₂
MW: 321,99 g/mol
Point de fusion: 70…72 °C (lit.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009967
Numéro CAS: 29096-93-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=974cad1e82c54f302879418eb6a70e483e4ca401&vid=60d0c01824f153d5335dc99a7bbe86ae50c16d7d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité