Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phénétole ≥99.5%

Fournisseur: VWR Chemicals
Attention

27295.294EA 255 EUR InStock
27295.294
Phénétole ≥99.5%
Phénétole


Formule: C₆H₅OC₂H₅
Point d'ébullition: 170 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 169.9 °C
Densité: 0.956 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009090
Numéro CAS: 103-73-1
EINECS: 203-139-7
ONU: 3271
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07374
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.5 %
Phenol Max. 0.05 %
Water Max. 0.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité