Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Quinoléine ≥96%, TECHNICAL

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger

27341.294EA 179 EUR InStock
27341.294
Quinoléine ≥96%, TECHNICAL
Quinoléine


Formule: C₉H₇N
Point d'ébullition: 238 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –15 °C
Densité: 1.095 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 107 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006736
Numéro CAS: 91-22-5
EINECS: 202-051-6
ONU: 2656
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e452fdc6c4f70d31bc2cfb5dade041787f8be427&vid=ec752804bedb2e9f8adfbea9ad287c2452f87a17&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 96 %
IR Spectrum Passes test

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité