Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

p-Benzoquinone ≥98%, TECHNICAL

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger

27346.291EA 0 EUR InStock
27346.291
p-Benzoquinone ≥98%, TECHNICAL
p-Benzoquinone


Formule: C₆H₄O₂
Point d'ébullition: ∼174 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 112…114 °C
Densité: 1.318 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001591
Numéro CAS: 106-51-4
EINECS: 203-405-2
ONU: 2587
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,08259
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=759b78f70866f47baad25776f322417b64521955&vid=331add73efa00881381cbace038e21cbca76318f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité