Résorcinol 99.0-100.5%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
27378.234EA 97.6 EUR InStock
27378.234
Résorcinol 99.0-100.5%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Résorcinol
Formule: C₆H₆O₂
Point d'ébullition: 281 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 109…111 °C
Densité: 1.272 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 127 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002269
Numéro CAS: 108-46-3
EINECS: 203-585-2
ONU: 2876
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08323
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69fa2900537bdb42ccfd55e4318288eb881a61a0&vid=e62c617319ff4711a7ff00e69774ad92cfd75d09&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.0 - 100.5 %
Acidity or alkalinity Max. 0.005 meq/g
Melting point 109 - 112 °C
Ignition residue (SO4) Max. 0.02 %
Insolubility in water Max. 50 ppm
Insolubility in methanol Max. 50 ppm
Phenol 0.02%
Pyrocatechol 0.02%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité