Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Gomme xanthane 91-108%, RHODIGEL® USP, NF

Fournisseur: VWR Chemicals

27405.290EA 0 EUR InStock
27405.290
Gomme xanthane 91-108%, RHODIGEL® USP, NF
Gomme xanthane


Densité: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00131256
Numéro CAS: 11138-66-2
EINECS: 234-394-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated on dried substance) 91 - 108 %
Assay (CO2) (calculated on dried basis) 4.2 - 5 %
Identification A Passes test
Viscosity (24°C) Min. 600 mPa.s
Microbial limits Passes test
Loss on drying (105°C) Max. 15 %
Ash (calculated on dried basis) 6.5 - 16 %
As (Arsenic) Max. 3 µg/g
Pb (Lead) Max. 5 µg/g
Limit of isopropyl alcohol Max. 0.075 %
Pyruvic acid Min. 1.5 %
Residues of metal catalysts or reagents Conforms
Residual solvents (CPMP/ICH/283/95) Passes test
Conforms to NF Passes test

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité