Riboflavine, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
27414.137EA 23.9 EUR InStock
27414.137
Riboflavine, TECHNICAL
Riboflavine
Formule: C₁₇H₂₀N₄O₆
Point de fusion: 280 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005022
Numéro CAS: 83-88-5
EINECS: 201-507-1
Merck Index: 12,08367
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité