Rouge de thiazine, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
27419.123EA 78.8 EUR InStock
27419.123
Rouge de thiazine, TECHNICAL
Rouge de thiazine
Formule: H₂NCOCH₂NHCH₂CH₂SO₃H
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 2150-33-6
EINECS: 218-422-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité