Astrazon Orange G, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Attention
Synonyms: Basic Orange 21
274216-100G
274216-100GEA 214 EUR InStock
274216-100G
Astrazon Orange G, Sigma-Aldrich®
Astrazon Orange G
Metachromatic dye
Formule: C₂₂H₂₃ClN₂
MW: 350.88 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011947
Numéro CAS: 3056-93-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f34fac651b1e86924b8029c30aedcefadfa466ff&vid=525848d4f43a4bd2f15955adcb83c8675339fcc3&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité