Salicylaldéhyde-oxime
Fournisseur: VWR Chemicals
27491.188EA 0 EUR InStock
27491.188
Salicylaldéhyde-oxime
Salicylaldéhyde-oxime
Formule: C₇H₇NO₂
Numéro MDL: MFCD00002120
Numéro CAS: 94-67-7
EINECS: 202-353-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité