Acide oxalique dihydraté 99.5-102.5%, soluble, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
2752-20EA 0 EUR InStock
2752-20
Acide oxalique dihydraté 99.5-102.5%, soluble, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Acide oxalique dihydraté
Formule: HO₂CCO₂H·2H₂O
Numéro MDL: MFCD00149102
Numéro CAS: 6153-56-6
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcc1447f5f23a589dc85e10dd090c86e33b6541b&vid=2f0e34543b2f625715b002905fc0dd45fcd75561&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 99.5 - 102.5 %
ACS - Assay (H₂C₂O₄2H₂O) 99.5 - 102.5 %
ACS - Calcium (Ca) ≤ 0.001 %
ACS - Chloride (Cl) ≤ 0.002 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤ 0.0005 %
ACS - Insoluble Matter ≤ 0.005 %
ACS - Iron (Fe) ≤ 0.0002 %
ACS - Nitrogen Compounds (as N) ≤ 0.001 %
ACS - Residue after Ignition ≤ 0.01 %
Solubility Passes Test
ACS - Substances Darkened by Hot H₂SO₄ Passes Test
ACS - Sulfate (SO₄) ≤ 0.005 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité