3-Methoxydiphenylamine 98%, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ100
275980-25G
275980-25GEA 272 EUR InStock
275980-25G
3-Methoxydiphenylamine 98%, Sigma-Aldrich®
3-Methoxydiphenylamine
3-Methoxydiphenylamine can be used in the preparation of 3- methoxydiphenylamine-4-diazonium salts (MDP-4-DS) and the corresponding diazoresins.[1] Diazonium salts and diazoresins find applications in dyes, stains, indicators, general laboratory use, and industrial applications.
Formule: C₁₃H₁₃NO
Point de fusion: 72...74 °C (lit.)
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00008383
Numéro CAS: 101-16-6
EINECS: 202-921-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1192e235877d7a27acbb22efba439fcc9dbaf893&vid=1192e235877d7a27acbb22efba439fcc9dbaf893&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to brown powder, crystals, crystalline Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms to structure
Elemental analysis Carbon 76.4 - 80.3%, Nitrogen 6.7 - 7.3%
Gas liquid 97.5% (minimum)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité