Acide adipique 99.6-101.0% (base substance sèche), Conforme aux spécifications analytiques Ph. Eur., BP, E355, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
27635-25KG
27635-25KGEA 286 EUR InStock
27635-25KG
Acide adipique 99.6-101.0% (base substance sèche), Conforme aux spécifications analytiques Ph. Eur., BP, E355, Fluka™
Adipic acid
Formule: HOOC(CH₂)₄COOH
Point d'ébullition: 265 °C (133 hPa)
Point de fusion: 151…154 °C
Densité: 1.37 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 196 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004420
Numéro CAS: 124-04-9
EINECS: 204-673-3
Merck Index: 13,00163
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58ac39e8ebd69527d91cb2d15a469a2a69506785&vid=ef907d9f9fd34903274c42b99d1d1ac1a8db6dce&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated to the dried substance) 99.6 - 101.0 %
Loss on drying (105°C) Max. 0.2 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.2 %
Sulfated ash Max. 20 ppm
Arsenic (As) Max. 3 ppm
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Mercury (Hg) Max. 1 ppm
Lead (Pb) Max. 2 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Chloride (Cl) Max. 50 ppm
Nitrate (NO₃) Max. 30 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 500 ppm
Appearance of the solution complying
Related substances (HPLC) complying
Residual solvents complying
Ignition Residue ≤0.002% (as SO₄)
Vapor Density 5 (vs air)
Autoignition Temperature 788 °F
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité