Sodium alginate, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
27660.296EA 219 EUR InStock
27660.296
Sodium alginate, TECHNICAL
Sodium alginate
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081310
Numéro CAS: 9005-38-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité