Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium métaarsénite ≥98%, GPR RECTAPUR®

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger

27687.265EA 666 EUR InStock
27687.265
Sodium métaarsénite ≥98%, GPR RECTAPUR®
Sodium métaarsénite


Formule: NaAsO₂
Point de fusion: 615 °C
Densité: 1.87 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003472
Numéro CAS: 7784-46-5
EINECS: 232-070-5
ONU: 2027
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,08651
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Iodometric) Min. 98 %
Cl (Chloride) Max. 0.04 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.4 %
Fe (Iron) Max. 0.022 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité