Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

di-Sodium tétraborate décahydraté ≥98%, purifié

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger

27721.366EA 185 EUR InStock
27721.366
di-Sodium tétraborate décahydraté ≥98%, purifié
di-Sodium tétraborate décahydraté


Formule: Na₂B₄O₇·10H₂O
Point d'ébullition: 320 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 75 °C
Densité: 1.73 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149193
Numéro CAS: 1303-96-4
EINECS: 215-540-4
ATTEINDRE: 01-2119490790-32
Merck Index: 13,08662
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité