Violet de méthyle, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
277339-1L
277339-1LEA 112 EUR InStock
277339-1L
Violet de méthyle, Sigma-Aldrich®
Violet de méthyle
Methyl Purple,in H2O (Methyl Purple indicator solution)
Formule: C₆₇H₆₂N₈Na₄O₁₄S₃
Point de fusion: 0 °C
Densité: 1.001 g/mL (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070843
Numéro CAS: 1340-02-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7ad0e098bddc2644d8ccc4b06bd1bab2762b76b&vid=11601253f6eeea7806e4d67dd44ed154aa58e905&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité