Sodium bromate ≥98%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
27734.460EA 0 EUR InStock
27734.460
Sodium bromate ≥98%, TECHNICAL
Sodium bromate
Formule: BrNaO₃
Point de fusion: 381 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003476
Numéro CAS: 7789-38-0
EINECS: 232-160-4
ONU: 1494
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08736
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité