Sodium bromure 99, AnalaR NORMAPUR® zA
Fournisseur: VWR Chemicals
27739.298EA 149 EUR InStock
27739.298
Sodium bromure 99, AnalaR NORMAPUR® zA
Sodium bromure
Formule: NaBr
MW: 102.89 g/mol
Point d'ébullition: 1396
Point de fusion: 753
Densité: 3.2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003475
Numéro CAS: 7647-15-6
EINECS: 231-599-9
ATTEINDRE: 01-2119490106-41
Merck Index: 13,08666
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated on dried substance) Min. 99 %
Acidity Max. 0.002 meq/g
Alkalinity Max. 0.004 meq/g
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Loss on drying (150°C) Max. 2 %
BrO3 (Bromate) Max. 5 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.3 %
NH4 (Ammonium) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
As (Arsenic) Max. 2 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm
K (Potassium) Max. 0.1 %
Mg (Magnesium) Max. 20 ppm
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité