Sodium bromure ≥98%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
27742.290EA 74.4 EUR InStock
27742.290
Sodium bromure ≥98%, GPR RECTAPUR®
Sodium bromure
Formule: NaBr
Point d'ébullition: 1396 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 753 °C
Densité: 3.2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003475
Numéro CAS: 7647-15-6
EINECS: 231-599-9
ATTEINDRE: 01-2119490106-41
Merck Index: 13,08666
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated on dried substance) Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Loss on drying (150°C) Max. 2 %
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 50 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité