Sodium carbonate décahydraté 99.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
27768.298EA 59.3 EUR InStock
27768.298
Sodium carbonate décahydraté 99.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Sodium carbonate décahydraté
Formule: Na₂CO₃·10H₂O
Point de fusion: 33 °C
Densité: 1.46 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149178
Numéro CAS: 6132-02-1
EINECS: 207-838-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.0 - 102.0 %
Alkali hydroxides and bicarbonates Passes test
Solution in water Passes test
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 5 ppm
Total S (as SO4) Max. 30 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
PO4 + SiO4 (as SiO2) Max. 20 ppm
Al (Aluminium) Max. 5 ppm
As (Arsenic) Max. 5 ppm
Ca (Calcium) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 2 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm
Mg (Magnesium) Max. 3 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité