Methyl-3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate 97%, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
277878-5G
277878-5GEA 437 EUR InStock
277878-5G
Methyl-3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate 97%, Sigma-Aldrich®
Methyl-3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate
Formule: C₆H₅Cl₂N₃O₂
Point de fusion: 230...233 °C (lit.)
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00010431
Numéro CAS: 1458-18-0
EINECS: 215-947-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6cc2e8b01311be29c777bd50b5b813d1a5838594&vid=6cc2e8b01311be29c777bd50b5b813d1a5838594&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) Faint Brown to Dark Brown
Appearance (Form) Powder or Crystal or Chunk(s)
Infrared spectrum Conforms to Structure
Titration by AgNO3 96.5 - 103.5 %
Purity (HPLC) ≥96.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité