Sodium formiate ≥98%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Formic acid sodium salt
27869.297EA 91.6 EUR InStock
27869.297
Sodium formiate ≥98%, GPR RECTAPUR®
Sodium formiate
Formule: HCO₂Na
MW: 68.01 g/mol
Point de fusion: 257.31 °C
Densité: 1.919 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013101
Numéro CAS: 141-53-7
EINECS: 205-488-0
ATTEINDRE: 01-2119486468-21
Merck Index: 13,08694
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité