Sodium hypophosphite monohydraté ≥98%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
27898.297EA 90.2 EUR InStock
27898.297
Sodium hypophosphite monohydraté ≥98%, GPR RECTAPUR®
Sodium hypophosphite monohydraté
Formule: NaH₂PO₂·H₂O
Point de fusion: 90 °C
Densité: 0.8 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD06252379
Numéro CAS: 10039-56-2
EINECS: 231-669-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.1 %
Ca (Calcium) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité