DL-Sodium lactate 60% en solution aqueuse, purifié
Fournisseur: VWR Chemicals
27925.292EA 168 EUR InStock
27925.292
DL-Sodium lactate 60% en solution aqueuse, purifié
DL-Sodium lactate
Formule: H₃CCH(OH)COONa
Densité: 1.27…1.32 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065400
Numéro CAS: 72-17-3
EINECS: 200-772-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 59,0-61,5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité