Sodium métaphosphate, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
27930.290EA 91.7 EUR InStock
27930.290
Sodium métaphosphate, GPR RECTAPUR®
Sodium métaphosphate
Formule: NaPO₃
Point de fusion: 625 °C
Densité: 2.54 g/cm³ (20 °C)
Numéro CAS: 10361-03-2
EINECS: 233-782-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
di-Phosphorus pentoxide Min. 60 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 50 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité