1,3-Diiminoisoindoline ≥97%, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Danger
279528-25G
279528-25GEA 458 EUR InStock
279528-25G
1,3-Diiminoisoindoline ≥97%, Sigma-Aldrich®
1,3-Diiminoisoindoline
1,3-Diiminoisoindoline,97% (1,3-Isoindolinediimine; Phthalimide diimide)
Formule: C₈H₇N₃
Point de fusion: ~197 °C (dec., lit.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010062
Numéro CAS: 57500-34-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d08335ffdab3acc1d21f9f79abf189a673754099&vid=1673f18d391c7f10382fc3083f4461c89bb9af65&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité