Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

≥98% pour analyses

Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: 4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate, Phosphatase substrate, p-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate, Phosphoric acid 4-nitrophenyl ester disodium salt hexahydrate, 4-Nitrophenyl phosphate disodium hexahydrate, pNPP disodium salt hexahydrate, di-Sodium 4-nitrophenyl phosphate hexahydrate

27963.101EA 159 EUR InStock
27963.101
≥98% pour analyses
Nitro-4 phényle phosphate sel de sodium hexahydraté (pNPP)


Formule: C₆H₄NNa₂O₆P·6H₂O
MW: 371.144 g/mol
Point de fusion: > 300 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00066288
Numéro CAS: 333338-18-4
EINECS: 224-246-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
4-Nitrophenol Max. 0.2 %
Water Max. 30 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..