Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

di-Sodium oxalate ≥99%, GPR RECTAPUR®

Fournisseur: VWR Chemicals
Attention

27977.267EA 129 EUR InStock
27977.267
di-Sodium oxalate ≥99%, GPR RECTAPUR®
di-Sodium oxalate


Formule: Na₂C₂O₄
Point de fusion: 250…270 °C
Densité: 2.27 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012465
Numéro CAS: 62-76-0
EINECS: 200-550-3
Merck Index: 13,08723
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 100 ppm

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité