Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Calcium sulfate, Drierite™ 3 mm (8 mesh) pour séchage, avec indicateur (chlorure de cobalt (II))

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger

279774HEA 103 EUR InStock
279774H
Calcium sulfate, Drierite™ 3 mm (8 mesh) pour séchage, avec indicateur (chlorure de cobalt (II))
Calcium sulphate


Formule: CaO₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010912
Numéro CAS: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité