Sodium peroxodisulfate ≥97%, purifié
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
27997.368EA 185 EUR InStock
27997.368
Sodium peroxodisulfate ≥97%, purifié
Sodium peroxodisulfate
Formule: Na₂S₂O₈
Point de fusion: 100 °C
Densité: 2.4 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003501
Numéro CAS: 7775-27-1
EINECS: 231-892-1
ONU: 1505
ADR: 5.1,III
ATTEINDRE: 01-2119495975-15
Merck Index: 13,08729
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 97 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 50 ppm
Fixed origin of raw material Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité