Microplaques de prélèvement
Fournisseur: Cytiva
28-4039-43
28-4039-43EA 54 EUR InStock
28-4039-43
Microplaques de prélèvement
Microplaques Microplaques HTS
Made from biocompatible PP. Collection plates, 96-well, designed for collection of eluted samples in parallel from screening plates such as MultiTrap™ and PreDictor™ plates.
  • Convenient collection of samples in 96-well format
  • Excellent fit to prepacked MultiTrap plates and PreDictor plates
  • V-bottom minimises the loss of sample
Well volume: < 500 µl
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..