Plaques de filtration, 96 puits, GST MultiTrap™
Fournisseur: Cytiva
28-4055-00
28-4055-00EA 1076 EUR InStock
28-4055-00
Plaques de filtration, 96 puits, GST MultiTrap™
Microplaques Plaques de filtration
Le GST MultiTrap™ FF et le GST MultiTrap™ 4B sont des plaques de filtration 96 puits préconditionnées pour le criblage reproductible à haut rendement et la purification des protéines marquées de glutathione S-transférase (GST).
  • Résultats de puits à puits et de plaque à plaque à haute reproductibilité
  • Haute pureté en une seule étape, grande stabilité chimique
  • Chargement des échantillons non purifiés directement dans les puits
  • Les puits sont préconditionnés avec un milieu de Sepharose™ Glutathione pour plus de commodité
La purification de protéinesMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité