Kit de sélection de colonne de chromatographie d'interaction hydrophobe, HiTrap ™ HIC
Fournisseur: Cytiva
28-4110-07
28-4110-07EA 312 EUR InStock
28-4110-07
Kit de sélection de colonne de chromatographie d'interaction hydrophobe, HiTrap ™ HIC
Colonnes pour chromatographie
HiTrap HIC selection kit is designed for rapid screening for the most appropriate hydrophobic interaction chromatography (HIC) resin and experimental conditions.
  • High likelihood of finding suitable HIC resin – contains seven different resins
  • Convenient prepacked HiTrap columns, compatible with syringe, single laboratory pump, or chromatography systems such as ÄKTA systems
Within HIC you need to perform empirical testing to find optimal conditions for your target sample. The parameters you typically screen for are type of salt, concentration of salt, and pH. The HiTrap HIC Selection Kit enables you to test seven different HIC resins in order to find the most suitable one.
Information de livraison: Le kit comprend sept colonnes HiTrap™ 1 ml préremplies avec les milieux suivants : Phenyl Sepharose™ High Performance, Butyl Sepharose™ High Performance, Phenyl Sepharose™ 6 Fast Flow (sub. faible), Phenyl Sepharose™ 6 Fast Flow (sub. élevé), Butyl-S Sepharose™ 6 Fast Flow, Butyl Sepharose™ 4 Fast Flow et Octyl Sepharose™ 4 Fast Flow.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité