Ab Buffer Kit
Fournisseur: Cytiva
28-9030-59
28-9030-59EA 174 EUR InStock
28-9030-59
Ab Buffer Kit
Tampons Antibody Purification Buffers
Ab buffer kit contains prepared buffer concentrates for binding, washing, and elution of IgG according to recommended protocols.
The kit also includes neutralising buffer. Ab buffer kit eliminates time consuming buffer preparation, which allows fast, reproducible, and convenient purification work.
Information de livraison: Includes: 1×50 ml binding buffer (10X stock solution), 1×15 ml elution buffer (10X stock solution), and 1×25 ml neutralising buffer.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité