Plaques de filtration, 96 puits, Streptavidin HP MultiTrap™
Fournisseur: Cytiva
28-9031-31
28-9031-31EA 2788 EUR InStock
28-9031-31
Plaques de filtration, 96 puits, Streptavidin HP MultiTrap™
Microplaques Plaques de filtration
Les plaques 96 puits Streptavidin HP MultiTrap™ peuvent être utilisées pour l'enrichissement des protéines, lorsqu'un anticorps biotinylé (ou molécule d'affinité similaire) est fixé à la streptavidine et que la protéine d'intérêt est enrichie par l'interaction d'affinité avec les anticorps.
  • Enrichissement rapide et fiable des protéines dans des plaques de filtration 96 puits préremplies prêtes à l'emploi
  • Protocole rapide et flexible dans des conditions d'élution formatées pour l'électrophorèse et les procédures d'analyse LC-MS
  • Utiles pour exploiter les interactions fortes de biotine et de streptavidine ou l'interaction un peu plus faible de la 2-iminobiotine et de la streptavidine
  • Chaque puits est prérempli avec Streptavidin Sepharose HP pour la reproductibilité et des hautes performances
  • Les plaques de filtration 96 puits MultiTrap™ peuvent être utilisées par centrifugation ou par vide, manuellement ou dans des systèmes robotiques automatiques
Streptavidin HP MultiTrap™ can also be used for the direct enrichment of proteins that are biotinylated. By binding a specific biotinylated protein to the column, protein-protein interactions can also be investigated.
Informations de commande: Collection plates have to be ordered separately.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité